Learn More
Monohidrato de Sal Sódica de Ácido L-Aspártico, TRC
Código de producto. 30179365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179365 50 g 50 g
30179026 5 g 5 g
30179256 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA78899350G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 323194-76-9
Fórmula molecular C4H6NO4Na . H2O
Peso molecular (g/mol) 173.1
Sinónimo L-Aspartic acid, sodium salt, hydrate (1:1:1), L-Aspartic acid, monosodium salt, monohydrate (9CI), Sodium L-aspartate monohydrate, Aspartic acid monosodium salt monohydrate, Monosodium L-aspartate monohydrate, Monosodium aspartate monohydrate, Sodium hydrogen (2S)-2-aminobutanedioate monohydrate
Nombre IUPAC Sodio;(2S)-2-amino-4-hidroxi-4-oxobutanoato;hidrato
SMILES O.[Na+].N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic Acid Sodium Salt Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.03