Learn More
Ácido L-aspártico, sal sódica monohidrato, ≥ 98 % (base seca), Thermo Scientific™
Código de producto. 15875258 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15875258 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15885258 10 kg Frasco de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15875258 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J11635.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 323194-76-9
Fórmula molecular C4H8NNaO5
Peso molecular (g/mol) 173.10
Número MDL MFCD00152960
Clave InChI PPTHNBYUFXSJPS-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo sodium l-aspartate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate, sodium aspartate monohydrate, sodium l-aspartate monohydrate, s-2-aminobutanedioic acid sodium salt, l-aspartic acid monosodium salt monohydrate, l-aspartic acid, monosodium salt, monohydrate, sodium +-aspartate hydrate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate tlc, l-aspartic acid sodium salt monohydrate nt
PubChem CID 23679051
Nombre IUPAC Sodio;(2S)-2-amino-4-hidroxi-4-oxobutanoato;hidrato
SMILES O.[Na+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L to Aspartic Acid Sodium Salt Monohydrate
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NH2CH(COOH)CH2COONa·H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.1
Envase Frasco de plástico