Especificaciones
| Punto de fusión | 230°C |
| CAS | 56-84-8 |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C4H7NO4 |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Número MDL | 2616 |
| Clave InChI | CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | NC(CC(O)=O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-aminobutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 133.10 |
| Mostrar más |