Learn More
Ácido L-aspártico, MP Biomedicals
Código de producto. 11353999 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11353999 5 kg
11343999 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353999 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210080905
  • El ácido L-aspártico es un agonista endógeno del receptor NMDA
  • Principal neurotransmisor para la excitación sináptica rápida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-84-8
Fórmula molecular C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 133.10
Número MDL MFCD00002616
Clave InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
Nombre IUPAC Ácido 2-aminobutanodioico
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-ASPARTIC ACID
Punto de fusión 270°C to 271°C (literature)
Color Blanco
Fórmula lineal C4H7NO4
Información de solubilidad More soluble in salt solutions; soluble in water acids, alkalies; insoluble in alcohol.
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo