Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal monosódica monohidratada del ácido L-aspártico, 99 %
Código de producto. 11476016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476016 100 g 100 g
11486016 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476016 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B22321.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 323194-76-9 | C4H8NNaO5 | 173.10 g/mol
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate is used as a principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal monosódica monohidratada del ácido L-aspártico se utiliza como neurotransmisor principal para la excitación sináptica rápida.
Solubilidad
Soluble en agua fría.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 323194-76-9
Fórmula molecular C4H8NNaO5
Peso molecular (g/mol) 173.10
Número MDL MFCD00152960
Clave InChI PPTHNBYUFXSJPS-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo sodium l-aspartate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate, sodium aspartate monohydrate, sodium l-aspartate monohydrate, s-2-aminobutanedioic acid sodium salt, l-aspartic acid monosodium salt monohydrate, l-aspartic acid, monosodium salt, monohydrate, sodium +-aspartate hydrate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate tlc, l-aspartic acid sodium salt monohydrate nt
PubChem CID 23679051
SMILES O.[Na+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Información de solubilidad Soluble in cold water.
Nombre IUPAC hidrato de sodio 2-amino-3-carboxipropanoato
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.11 (155.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%