Learn More
Sal monosódica monohidratada del ácido L-aspártico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284874 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15284874 25 g Frasco de plástico 25 g
15204884 100 g Frasco de plástico 100 g
15274874 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15284874 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451620250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3792-50-5 | C4H11NNaO6 | 192.123 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3792-50-5
Fórmula molecular C4H11NNaO6
Peso molecular (g/mol) 192.123
Clave InChI VJDUMAWJHIHDHJ-SQGDDOFFSA-N
Sinónimo monosodium l-aspartate dihydrate
PubChem CID 129893661
Nombre IUPAC (2S)-2-ácido aminobutanedioico;sodio;dihidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)O.O.O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.1
Porcentaje de pureza 97%