Learn More
L-Aspartic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16492539
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16492539 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16492539
Marca: Medchem Express HYN0666
MedChemExpress L-Aspartic acid is is an amino acid, shown to be a suitable prodrug for colon-specific drug deliverly.
L-Aspartic acid is is an amino acid, shown to be a suitable prodrug for colon-specific drug deliverly.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid
CAS 56-84-8
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H7NO4
Información de solubilidad H2O : 8.33 mg/mL (62.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H](C(O)=O)CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 133.1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation