Learn More
Clorhidrato de dimetil éster del ácido L-aspártico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10371763 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10371763 5 g Frasco de vidrio 5 g
10563143 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10371763 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 376660050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32213-95-9 | C6H12ClNO4 | 197.615 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32213-95-9
Fórmula molecular C6H12ClNO4
Peso molecular (g/mol) 197.615
Número MDL MFCD00038878
Clave InChI PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Sinónimo h-asp ome-ome hcl, l-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl l-aspartate hydrochloride, h-asp ome-ome.hcl, methyl aspartic acid hydrochloride, s-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, l-aspartic acid dimethyl ester hydro-chloride, s-aminosuccinic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl aspartic acid hydrochloride
PubChem CID 2734892
Nombre IUPAC dimetil (2S)-2-aminobutanodioato;clorhidrato
SMILES COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC(O)CH2CH(NH2)C(O)OCH3·HCl
Rotación específica +13° to +17° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Condición de rotación específica +15° (20°C c=1,Chloroform)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.62
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino