Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de dimetiléster del ácido L-aspártico, 98 %
Código de producto. 15437169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437169 5 g 5 g
15430487 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437169 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65983.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32213-95-9 | C6H12ClNO4 | 197.615 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (casi transparencia) y metanol.
Notas
Almacenar en fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32213-95-9
Fórmula molecular C6H12ClNO4
Peso molecular (g/mol) 197.615
Número MDL MFCD00038878
Clave InChI PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Sinónimo h-asp ome-ome hcl, l-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl l-aspartate hydrochloride, h-asp ome-ome.hcl, methyl aspartic acid hydrochloride, s-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, l-aspartic acid dimethyl ester hydro-chloride, s-aminosuccinic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl aspartic acid hydrochloride
PubChem CID 2734892
Nombre IUPAC dimetil (2S)-2-aminobutanodioato;clorhidrato
SMILES COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 115°C to 120°C
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in water (almost transparency) and methanol.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.62
Rotación óptica +15° (c=1 in Methanol)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo