Learn More
Clorhidrato de éster dietílico de ácido L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480969 25 g 25 g
15470969 5 g 5 g
15418616 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63974.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16115-68-7 | C8H16ClNO4 | 225.669 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16115-68-7
Fórmula molecular C8H16ClNO4
Peso molecular (g/mol) 225.669
Número MDL MFCD00038910
Clave InChI AJOXZAAREAYBQR-RGMNGODLSA-N
Sinónimo l-aspartic acid diethyl ester hydrochloride, h-asp oet-oet.hcl, h-asp oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid, diethyl ester, hydrochloride, h-asp oet-oet hydrochloride, diethyl l-aspartate hydrochloride, 1,4-diethyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp oet-oet?cl, diethylaspartate hydrochloride
PubChem CID 12416466
Nombre IUPAC (2S)-2-aminobutanodioato de dietilo; clorhidrato
SMILES CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid diethyl ester hydrochloride
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.67
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido