Learn More
Clorhidrato de éster de diterc-butilo de ácido L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438476 25 g 25 g
15418476 1 g 1 g
15428476 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63716.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1791-13-5 | C12H24ClNO4 | 281.777 g/mol
L-Aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride may be used in neurological comparison studies with structurally similar compounds such as L-Glutamic acid di-tert-butyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster de diterc-butilo de ácido L-aspártico se puede utilizar en estudios de comparación neurológica con compuestos estructuralmente similares, como el éster de diterc-butilo de ácido L-glutámico.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1791-13-5
Fórmula molecular C12H24ClNO4
Peso molecular (g/mol) 281.777
Número MDL MFCD00034851
Clave InChI GVLZIMQSYQDAHB-QRPNPIFTSA-N
Sinónimo h-asp otbu-otbu.hcl, l-aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, s-di-tert-butyl 2-aminosuccinate hydrochloride, h-asp otbu-otbu hcl, di-tert-butyl l-aspartate hydrochloride, l-aspartic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-aspartic acid di-t-butyl ester hydrochloride, h-asp obut-obut·hcl, 1,4-di-tert-butyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp otbu-otbucl
PubChem CID 13768146
Nombre IUPAC (2S)-2-aminobutanodioato de diterc-butilo; clorhidrato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 5652807
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.78
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido