Learn More
Ácido L-aspártico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Aspartic Acid-d3 |
| CAS | 3842-25-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 2H3 H4 N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | L-Aspartic-2,3,3-d3 acid (9CI, ACI), Aspartic-2,3,3-d3 acid, L- (8CI), L-Aspartic Acid-d3, L-Aspartic Acid-2,3,3-D3, (2S)-2-Aminobutanedioic-2,3,3-d3 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)O)[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-2,3,3-trideuteriobutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 136.12 |
| Mostrar más |