Learn More
Clorhidrato de sal cálcica de ácido L-aspártico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Aspartic Acid Calcium Salt Hydrochloride |
| CAS | 92533-40-9 |
| Fórmula molecular | C4H6CaClNO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | L-Aspartic Acid Calcium Salt Hydrochloride, Calcium Aspartate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO4.Ca.ClH/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H/q;+2;/p-2/t2-;;/m0../s1 |
| SMILES | O=C([O-])C[C@H](N)C([O-])=O.[Ca+2].Cl |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-aminobutanodioato de calcio; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 207.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.9611 |