Learn More
Éster 4-tert-butílico de ácido L-Aspártico, TRC
Código de producto. 30179002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179002 5 g 5 g
30178940 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179002 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7889305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3057-74-7
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.21
Sinónimo L-Aspartic Acid 4-(1,1-Dimethylethyl) Ester, (S)-2-Amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic Acid, Aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, L-Aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, beta-tert-Butyl L-Aspartate, beta-tert-Butyl Aspartate
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-4-oxobutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-6(10)4-5(9)7(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,11,12)/t5-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.1001