Learn More
Ácido L-aspártico 4-tert-butilo éster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446228 1 g 1 g
15456228 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59810.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3057-74-7 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3057-74-7
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.211
Número MDL MFCD00038577
Clave InChI MXWMFBYWXMXRPD-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo h-asp otbu-oh, l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, h-asp obut-oh, 4-tert-butyl hydrogen l-aspartate, 2s-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, s-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, aspartic acid, 4-tert-butyl ester, asp but, asp obut, asp otbu oh
PubChem CID 7010570
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-4-oxobutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
Beilstein 4671089
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Rotación óptica −9° (c=2 in Methanol: Water (4:1))
Porcentaje de pureza 98%