Learn More
Ácido L-aspártico 4-tert-butil clorhidrato de 1-metiléster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468196 1 g 1 g
15488196 250 mg 250 miligramos
15478196 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63257.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2673-19-0 | C9H18ClNO4 | 239.696 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2673-19-0
Fórmula molecular C9H18ClNO4
Peso molecular (g/mol) 239.696
Número MDL MFCD00153427
Clave InChI SFYKWYAIJZEDNG-RGMNGODLSA-N
Sinónimo h-asp otbu-ome.hcl, h-asp otbu-ome hcl, l-aspartic acid 4-tert-butyl-1-methyl ester hydrochloride, h-asp otbu-ome hydrochloride, h-asp obut-ome hcl, s-4-tert-butyl 1-methyl 2-aminosuccinate hydrochloride, 4-tert-butyl 1-methyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp otbu-ome, h-asp otbu-omecl, h-asp o-tbu-ome
PubChem CID 13970777
Nombre IUPAC 4-O-tert-butil 1-O-metil (2S)-2-aminobutanodioato;clorhidrato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid 4-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride
Beilstein 6005591
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.7
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido