Learn More
Ácido L-aspártico clorhidrato de éster metílico-4, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418738
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15418738 5 g 5 g
15408738 1 g 1 g
15467116 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15418738
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62172.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16856-13-6 | C5H10ClNO4 | 183.588 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16856-13-6
Fórmula molecular C5H10ClNO4
Peso molecular (g/mol) 183.588
Número MDL MFCD00038972
Clave InChI QRBMPUYOGOCYDJ-DFWYDOINSA-N
Sinónimo h-asp ome-oh.hcl, l-aspartic acid beta-methyl ester hydrochloride, s-2-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride, h-asp ome-oh hcl, 4-methyl l-aspartate hydrochloride, s-2-amino-succinic acid 4-methyl ester hydrochloride, 2s-2-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride, l-aspartic acid 4-methyl ester hcl, aspartic acid, 4-methylester, hydrochloride, l-aspartic acid, 4-methyl ester, hydrochloride
PubChem CID 12832742
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metoxi-4-oxobutanoico;clorhidrato
SMILES COC(=O)CC(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid 4-methyl ester hydrochloride
Beilstein 3628668
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.59
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido