Learn More
Ácido L-aspártico 4-benciléster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382796 5 g 5 g
11372796 1 g 1 g
11392796 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08956.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2177-63-1 | C11H13NO4 | 223.228 g/mol
L-Aspartic acid β-benzyl ester is used in the synthesis of peptides with a 1,4-diazepine-2,5-dione ring structure and in development of block copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de ácido L-aspártico β-bencilo se utiliza en la síntesis de péptidos con una estructura de anillo de 1,4-diacepina-2,5-diona y en el desarrollo de copolímeros en bloque.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2177-63-1
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.228
Número MDL MFCD00037208
Clave InChI VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Sinónimo h-asp obzl-oh, l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-aspartic acid beta-benzyl ester, beta-benzyl l-aspartate, 2s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 4-benzyl l-aspartate, benzyl hydrogen beta-l-aspartate, s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutanoic acid, asp obzl
PubChem CID 101186
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-oxo-4-fenilmetoxibutanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid 4-benzyl ester
Punto de fusión ∽220°C (decomposition)
Beilstein 1983183
Información de solubilidad Insoluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Rotación óptica +27.5° (c=1 in 1N HCl)
Porcentaje de pureza 98%