Learn More
L-Ácido-Aspártico-15N, TRC
Código de producto. 30135865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135865 50 mg 50 miligramos
30134958 100 mg 100 miligramos
30006761 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79002250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3715-16-0
Fórmula molecular C4 H7 15N O4
Peso molecular (g/mol) 134.096
Sinónimo (S)-2-Aminobutanedioic Acid-15N, (S)-Aminobutanedioic Acid-15N, L-(+)-Aspartic Acid-15N, L-Aminosuccinic Acid-15N, L-Asparagic Acid-15N, L-Asparaginic Acid-15N, NSC 3973-15N, NSC 79553-15N
Nombre IUPAC (2S)-2-(^{15}N)ácido azanylbutanedioico
SMILES [15NH2][C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic Acid-15N
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i5+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0345