Learn More
Éster 1-terc-butílico del ácido L-aspártico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Aspartic Acid 1-tert-Butyl Ester |
| CAS | 4125-93-3 |
| Fórmula molecular | C8H15NO4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (3S)-3-Amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)[C@H](CC(=O)O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S)-3-amino-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1001 |