Learn More
Ácido L-aspártico-2,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Aspartic Acid-d3 |
| CAS | 3842-25-9 |
| Fórmula molecular | C4 2H3 H4 N O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)[C@]([2 H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S)-2-amino-2,3,3-trideuteriobutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 136.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0563 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |