Learn More
Ácido L-Aspartico-13C4, TRC
Código de producto. 30008313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008313 5 mg 5 miligramos
30008551 10 mg 10 miligramos
30010997 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7902135MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55443-54-4
Fórmula molecular 13C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 137.07
Sinónimo L-Aspartic-1,2,3,4-13C4 acid (ACI), L-Aspartic-13C4 acid (9CI), L-Aspartic Acid-13C4, (2S)-2-Aminobutanedioic-1,2,3,4-13C4 acid
Nombre IUPAC (2S)-2-amino(1,2,3,4-13C4)ácido butanedioico
SMILES N[13C@@H]([13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic-13C4 Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0509