Learn More
Sal de magnesio de L-aspartato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483251 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11483251 25 g
11493251 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483251 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215040625
CAS 18962-61-3
Fórmula molecular C8H10MgN2O8-2
Peso molecular (g/mol) 286.479
Clave InChI XBYSRGUYNYEVEJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo l-aspartic acid magnesium salt
PubChem CID 131850428
Nombre IUPAC magnesio;2-azanidilbutanodioato;hidrógeno
SMILES [H+].[H+].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartate de magnesium salt
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.5 (Anhydrous)
Forma física Polvo cristalino