Learn More
L-Asparagine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Asparagine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1 |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0535 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
| Condiciones de envío | Room Temperature |