Learn More
L-Asparagine Monohydrate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Asparagine monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0641 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |