Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-asparagina monohidrato, reactivo de cultivo celular
Código de producto. 15455169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455169 100 g 100 g
15465169 500 g 500 g
15475169 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15455169 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62869.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
It is used as an isotopically labeled biochemical for proteomics research. It is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un bioquímico etiquetado isotópicamente para la investigación de la proteómica. Es adecuado para todas las aplicaciones de alimentos, bebidas y suplementos nutricionales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5794-13-8
Fórmula molecular C4H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 150.134
Número MDL MFCD00151038
Clave InChI RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Sinónimo l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico; hidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Asparagine monohydrate
Punto de fusión 215°C to 217°C
Color Blanco
Beilstein 1723527
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14 (132.12 Anhydrous)
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo