Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Asparagina monohidrato, +98 %
Código de producto. 11487247
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487247 2500 g 2500 g
11467247 100 g 100 g
11477247 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487247 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A15012.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
L-Asparagine is a naturally occurring proteinogenic amino acid, used in biomanufacturing cell culture systems for the production of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. It is used in the biosynthesis of proteins. It is also required for development and function of the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-esparagina es un aminoácido proteinogénico natural, utilizado en sistemas de cultivo celular de fabricación biológica para la producción de proteínas recombinantes terapéuticas y anticuerpos monoclonales. Se utiliza en la biosíntesis de proteínas. También es necesario para el desarrollo y el funcionamiento del cerebro.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5794-13-8
Fórmula molecular C4H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 150.134
Número MDL MFCD00151038
Clave InChI RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Sinónimo l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico; hidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Asparagine monohydrate
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Beilstein 5767869
Índice Merck 14,837
Información de solubilidad Soluble in water.
Densidad 1.543
Cantidad 2500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14 (132.12 Anhydrous)
Rotación óptica +31° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza ≥98%