Learn More
L-Asparagine, MedChemExpress
Código de producto. 16419126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16419126 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16419126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0667100mg
MedChemExpress L-Asparagine ((-)-Asparagine) is a non-essential amino acid that is involved in the metabolic control of cell functions in nerve and brain tissue.
L-Asparagine ((-)-Asparagine) is a non-essential amino acid that is involved in the metabolic control of cell functions in nerve and brain tissue.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Asparagine
CAS 70-47-3
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H8N2O3
Sinónimo (-)-Asparagine Asn Asparamide
Información de solubilidad H2O : 6.67 mg/mL (50.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H](C(O)=O)CC(N)=O
Peso molecular (g/mol) 132.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation