Learn More
Hidrato de L-asparagina-d3, TRC
Código de producto. 30336289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336289 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30336289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79000710MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Asparagine-d3 Hydrate
CAS 2483831-59-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 D3 H5 N2 O3 . H2 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo L-Asparagine-2,3,3-d3 hydrate (1:1), L-Asparagine-2,3,3-D3 monohydrate, (2S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic-2,3,3-d4 acid monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid-d3 monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1D2,2D;
SMILES O.[2H]C([2H])(C(=O)N)[C@]([2H])(N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2,4-diamino-2,3,3-trideuterio-4-oxobutanoico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 153.1517
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0829
Porcentaje de pureza >95