Learn More
L-Asparagine, Anhydrous ≥98.5%, Ultrapure
Código de producto. 15885088 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15885088 100 g Frasco de plástico 100 g
15865258 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15885088 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J11590.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-47-3
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.119
Número MDL MFCD00064401
Clave InChI DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
Nombre IUPAC Ácido (2 S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Asparagine
Punto de fusión 234°C to 236°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NH2COCH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723527
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino