Learn More
Melford L-asparagina anhidra
Descripción
La L-asparagina anhidra se utiliza comúnmente como componente en medios de cultivo celular.
La L-asparagina anhidra se utiliza comúnmente como componente en medios de cultivo celular. Proporciona una fuente de nitrógeno vital para el crecimiento celular y es particularmente importante en el cultivo de ciertos tipos de células, especialmente en la producción de proteínas y anticuerpos recombinantes.
La L-asparagina anhidra se utiliza en investigaciones de laboratorio, particularmente en estudios relacionados con la biología celular, la biología molecular y la bioquímica. Su papel como aminoácido lo hace valioso para comprender los procesos celulares.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Asparagine, Anhydrous |
| CAS | 70-47-3 |
| Fórmula molecular | C4H8N2O3 |
| Cantidad | 1 kg |