Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Asparagine |
| CAS | 70-47-3 |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 1 |
| Fórmula molecular | C4H8N2O3 |
| Sinónimo | l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid |
| Clave InChI | DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N |
| SMILES | C(C(C(=O)O)N)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 132.119 |
| Mostrar más |