Learn More
L-Asparagina, 99 % [anhidro], MP Biomedicals
Código de producto. 11425082 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425082 25 g -
11435082 100 g -
11445082 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425082 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219463025
CAS 70-47-3
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.119
Clave InChI DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Asparagine, 99% [Anhydrous]
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.1
Grado Cultivo celular
Forma física Crystals