Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-asparagina, 99 %
Código de producto. 11467004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467004 100 g 100 g
11477004 500 g 500 g
11487004 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467004 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21473.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
L-(+)-Asparagine acts as a precursor to aspartate. It is also used as a diuretic. It is also employed in the biosynthesis of glycoproteins and proteins. It acts as a food additive. It reacts with reducing sugar to yield acrylamide, which finds application in french fries, potato chips, and toasted bread. It plays an important role in the function and development of the brain. Further, it is useful for human body, physically and mentally. In addition to this, it is used in cell culture media and is a component of (2-methoxyethoxy)methyl (MEM) non-essential amino acid solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-(+)-asparagina actúa como precursor del aspartato. También se utiliza como diurético. También se emplea en la biosíntesis de glicoproteínas y proteínas. Actúa como aditivo alimentario. Reacciona con la reducción de azúcar para producir acrilamida, que se utiliza en patatas fritas, chips y pan tostado. Desempeña un papel importante en el funcionamiento y el desarrollo del cerebro. Además, es útil para el cuerpo humano, física y mentalmente. Además, se utiliza en medios de cultivo celular y es un componente de la solución de aminoácidos no esenciales (2-metoxietoxi)metil (MEM).
Solubilidad
Soluble en ácidos, bases. No soluble en metanol, etanol, éter y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-47-3
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.119
Número MDL MFCD00064401
Clave InChI DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Asparagine
Punto de fusión 234°C to 236°C (decomposition)
Beilstein 1723527
Índice Merck 14,837
Información de solubilidad Soluble in acids,bases. Insoluble in methanol,ethanol,ether and benzene.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.