Learn More
MedChemExpress L-Asparaginase
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.0% |
| CAS | 9015-68-3 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | 0.1 M HCL : 50 mg/mL (ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣H2O : 1 mg/mL (ultrasonic and warming and heat to 50°C) |
| Sinónimo | L-ASNase |