Learn More
Palmitato de L(+)-ascorbilo, especificado según los requisitos de USP/Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15214774 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15214774 100 g 100 g
15100337 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15214774 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449481000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-66-6
Fórmula molecular C22H38O7
Peso molecular (g/mol) 414.54
Número MDL MFCD00005377
Clave InChI NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
PubChem CID 54680660
Nombre IUPAC [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihidroxi-5-oxo-2H-furan-2-ilo]-2-hidroxietil] hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Ascorbyl palmitate
Punto de fusión 111°C to 115°C
Punto de ebullición 250°C
Residuos de ignición 0.1% max
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.53