Learn More
Palmitato de L-ascorbilo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11383959 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11383959 100 g
1 options
Código de producto. 11383959 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210078180
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ascorbyl palmitate
CAS 137-66-6
Fórmula molecular C22H38O7
Número MDL MFCD00005377
Cantidad 100 g
Sinónimo ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
Clave InChI NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Nombre IUPAC Hexadecanoato de 2-(4,5-dihidroxi-3-oxo-2,3-dihidrofuran-2-il)-2-hidroxietilo
Peso molecular (g/mol) 414.54
PubChem CID 54680660
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.5
Forma física Solid