Learn More
Ácido L-ascórbico (polvo cristalino blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10061793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10061793 500 g Frasco de vidrio 500 GR
1 options
Código de producto. 10061793 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP351500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
El ácido ascórbico es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vector alfa Ácido ascórbico
Nombre del producto químico o material L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Punto de fusión 190 °C
Color Amarillo
Densidad 1.65g/cm³
Residuos de ignición 0,1% máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H8O6
Número MDL MFCD00064328
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 819
Rotación específica 20,5 a 21,5° (+ o -)
Sinónimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
Clave InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
Peso molecular (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.13
Porcentaje de pureza ≥99,0%
Forma física Sólido