Learn More
Sal sódica del ácido L-ascórbico, MP Biomedicals
Código de producto. 11426272 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11426272 25 g
11436272 500 g
11446272 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426272 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210289025
CAS 134-03-2
Fórmula molecular C6H7NaO6
Peso molecular (g/mol) 198.11
Número MDL MFCD00082340
Clave InChI IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Sinónimo sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
Nombre IUPAC 5-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3-hidroxi-2,4-dioxooxolan-3-uro de sodio
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ascorbic Acid Sodium Salt
Nombre de nota Antimicrobial, Antioxidant, Reductant for the isolation of chloroplasts
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.11
Forma física Powder