Learn More
L-Ascorbic acid sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16482069
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482069 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16482069 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0166A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-03-2027
MedChemExpress L-Ascorbic acid sodium salt (Sodium L-ascorbate), an electron donor, is an endogenous antioxidant agent. L-Ascorbic acid sodium salt inhibits selectively Cav3.2 channels with an IC50 of 6.5 μM. L-Ascorbic acid sodium salt is also a collagen deposition enhancer and an elastogenesis inhibitor.
L-Ascorbic acid sodium salt (Sodium L-ascorbate), an electron donor, is an endogenous antioxidant agent. L-Ascorbic acid sodium salt inhibits selectively Cav3.2 channels with an IC50 of 6.5 μM. L-Ascorbic acid sodium salt is also a collagen deposition enhancer and an elastogenesis inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ascorbic acid sodium salt
CAS 134-03-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H7NaO6
Cantidad 1 g
Sinónimo Sodium L-ascorbateVitamin C sodium salt
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (504.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](CO)[C@]1([H])C(O[Na])=C(O)C(O1)=O
Peso molecular (g/mol) 198.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.11
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Crystals
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death