Learn More
Ácido L-ascórbico, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16625813 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16625813 250 g 250 g
16605813 100 g 100 g
16615813 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16625813 Proveedor Fluka N.º de proveedor 33034H250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., Reactivo ACS, react. ISO, react. farmacopea Eur., 99,7-100,5 % (oxidimétrico)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-81-7
Fórmula molecular C6H8O6
Peso molecular (g/mol) 176.12
Número MDL MFCD00064328
Clave InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Nombre IUPAC (5R)-5-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2,5-dihidrofuran-2-ona
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Especificaciones
Pérdida por secado Max. 0.1 %
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza 99.7 to 100.5%
Grado Orgánicos de grado ACS
Forma física Crystals