Learn More
Ácido L-ascórbico cristalino, MP Biomedicals
Código de producto. 11373949 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373949 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11373949 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210076991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    153.30€ / 1 Kg
    Ahorro 7.70€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
High-quality L(+)-Ascorbic acid suitable for biochemical research applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Densidad 1,65 (agua = 1)
Fórmula molecular C6H8O6
Número MDL MFCD00064328
Cantidad 1 kg
Sinónimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
Clave InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMILES C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
Peso molecular (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.12
Forma física cristalino/a/s