Learn More
Ácido L-ascórbico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10713791 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10713791 100 g 100 GR
10559950 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713791 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/8882/48
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
C6H8O6, número de CAS-50-81-7, 500 g, Blanco, 176,13 g/mol, 190 °C, 64328, tarro de plástico para polvo, de 2,1 a 2,6, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-81-7
Fórmula molecular C6H8O6
Número MDL 64328
Especificaciones
Punto de fusión 190 °C
Color Blanco
pH Desde 2,1 hasta 2,6
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176,13g/mol
Forma física Sólido