Learn More
Ácido L(+)-ascórbico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10055800 100 g Frasco de plástico 100 g
10480831 500 g Frasco de plástico 500 g
10712354 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10055800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401471000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.10€
    48.65€ / 100 g
    Ahorro 7.45€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-81-7
Fórmula molecular C6H8O6
Peso molecular (g/mol) 176.12
Número MDL MFCD00064328
Clave InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinónimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Ascorbic acid
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 190.0°C to 192.0°C
Color Blanco a amarillo
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 18, IV, 3038
Índice Merck 15, 819
Rotación específica + 20.50
Información de solubilidad Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 20g/L (20°C), soluble methanol and acetone, insoluble in ether, chloroform and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.13
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino