Learn More
Ácido L-ascórbico, ≥ 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11363949 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11363949 500 g
11343949 25 g
11353949 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11363949 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210076990
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Chemical Identifiers
CAS 50-81-7
Fórmula molecular C6H8O6
Peso molecular (g/mol) 176.12
Número MDL MFCD00064328
Clave InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinónimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Nombre IUPAC (5R)-5-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2,5-dihidrofuran-2-ona
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Ascorbic acid
Color Blanco a amarillo
Densidad 1,65g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1
Forma física Polvo cristalino