Learn More
Ácido L-Ascórbico 6-Estearato, TRC
Código de producto. 30008267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008267 50 mg 50 miligramos
30008181 250 mg 250 miligramos
30006733 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA78698550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10605-09-1
Fórmula molecular C24H42O7
Sinónimo Ascorbyl 6-estearato∣6-O-Stearoil-L-ácido∣ascórbico, vitamina C monoestearato∣L-ácido ascórbico;
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estearato de Ascorbyl
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.293
Peso molecular 442.59
Clave InChI NRHBEGWPKVFGRH-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Nombre IUPAC 2-(4,5-dihydroxy-3-oxo-2,3-dihydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl octadecanoate
Peso molecular (g/mol) 442.59