Learn More
6Palmitato de ácido L-ascórbico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353018 25 g 25 g
11343018 100 g 100 g
11333018 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032791.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 137-66-6 | C22H38O7 | 414.54 g/mol
L-Ascorbyl palmitate (Asc-6P) is used along with other fatty acid ascorbates such as L-ascorbyl oleate and L-ascorbyl linoleate to protect cells and membranes from oxidative damage. Fatty acid ascorbate molecules have increased solubility in non-polar (lipophilic) environments. It is applied as humectants and emollients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-66-6
Fórmula molecular C22H38O7
Peso molecular (g/mol) 414.54
Número MDL MFCD00005377
Clave InChI NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
PubChem CID 54680660
Nombre IUPAC [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihidroxi-5-oxo-2H-furan-2-ilo]-2-hidroxietil] hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ascorbic acid 6-palmitate
Punto de fusión 113°C to 114°C
Olor Pleasant
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in ethyl alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.52
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Ascorbic acid 6-palmitate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ascorbyl palmitate