Learn More
L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium, MedChemExpress
Código de producto. 16471089
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471089 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16471089 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107837
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium (2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium) is a long-acting vitamin C derivative that can stimulate collagen formation and expression.
L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium (2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium) can be used as a culture medium supplement for the osteogenic differentiation of human adipose stem cells (hASCs). L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium (2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium) increases alkaline phosphatase (ALP) activity and expression of runx2A in hASCs during the osteogenic differentiation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium
CAS 66170-10-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6Na3O9P
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium
Información de solubilidad H2O : 150 mg/mL (465.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (18.63 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O[C@@H](CO)[C@@H](O1)C(O[Na])=C(OP(O[Na])(O[Na])=O)C1=O
Peso molecular (g/mol) 322.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.05
Porcentaje de pureza 98.57%
Grado Research
Forma física Solid