Learn More
Hidrato de sal sesquimagnésica de 2-fosfato de ácido L-ascórbico (~15 % de inorgánicos), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Ascorbic Acid 2-Phosphate Sesquimagnesium Salt Hydrate |
| CAS | 1713265-25-8 |
| Fórmula molecular | C6H7MgO9P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | L-Ascorbic Acid 2-(Dihydrogen Phosphate) Magnesium Salt Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9O9P.Mg/c7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;/h2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);/q;+2/p-2/t2-,4+;/m0./s1 |
| SMILES | O.OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)OP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | fosfato de magnesio;[(2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3-hidroxi-5-oxo-2H-furan-4-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 278.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.009 |