Learn More
Ácido L-ascórbico-2-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Ascorbic Acid-2-13C |
| CAS | 178101-89-8 |
| Fórmula molecular | C513CH8O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Vitamin C-1-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1/i4+1 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[13C](=C1O)O |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-(413C)2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 177.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0354 |